missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notch-2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18161863 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18161863 0.025 mg 25µg
18145272 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18161863 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP227347SS

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Notch-2 Polyclonal specifically detects Notch-2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Notch-2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.5 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 2-4ug/ml
Formulazione 0.2 ml PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias gene AGS2, hN2, neurogenic locus notch homolog protein 2, Notch (Drosophila) homolog 2, notch 2Notch homolog 2 (Drosophila), Notch homolog 2
Simboli geni NOTCH2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A portion of amino acids 1550-1600 of humanNOTCH2 was used as the immunogen.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, Cancer, Golgi Apparatus Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4853
Test di specificità The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, 94% homologous in pig and horse, and 88% homologous in mouse, rat, dog and bovine.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.