missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
The NOTCH2/NOTCH2NL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NOTCH2/NOTCH2NL. This antibody recognizes human antigen. The NOTCH2/NOTCH2NL antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
| Antigene | NOTCH2/NOTCH2NL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 2D5E1 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Simboli geni | N2N |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant Protein |
| Metodo di purificazione | Protein G purification |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?