Learn More
Fisherbrand™ Piastra vetro tacca
Codice prodotto. 11854532
Cambia vista
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1 mm bonded spacers
2 mm
4 mm
Dimensioni gel:
10 x 10 cm
100 x 100 mm
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Spessore (sistema metrico) Dimensioni gel Dimensione della confezione
11854532 4 mm 20 x 20 cm pezzi 2
11887633 2 mm 100 x 100 mm pezzi 2
11817643 1 mm bonded spacers 10 x 10 cm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11854532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    54.37€ / pezzi 2
    Risparmia 23.73€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 13-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessory for Fisherbrand OmniPAGE Vertical Electrophoresis Systems.
  • Accessory for Fisherbrand OmniPAGE Vertical Electrophoresis Systems
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand OmniPAGE Maxi Vertical Electrophoresis System
Tipo Notched Glass Plate
Dimensioni gel 20 x 20 cm
Quantità 2/Pk.
Spessore (sistema metrico) 4 mm