Learn More
Notoginsenoside Fe, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411288
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16411288 5 mg 5mg
16408848 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16411288 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0046
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Notoginsenoside Fe is a natural compound isolated from Panax japlcus var.
Specifica
Materiale o nome chimico Notoginsenoside Fe
CAS 88105-29-7
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C47H80O17
Quantità 5 mg
Sinonimo Notoginseng triterpenes Ginsenoside Mb
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (54.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES C[C@]12[C@@](C)([C@]3([H])C[C@@H](O)[C@]1([H])[C@@]([H])([C@](C)(CC/C=C(C)/C)O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)CC2)CC[C@@]([C@]3(C)CC6)([H])C(C)(C)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O7
Molecular Weight (g/mol) 917.13
Peso formulazione 917.13
Percent Purity 99.73%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only