missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Novagen™ Insect PopCulture™ Reagent

Codice prodotto. 17869958 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17869958 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17869958 Fornitore Merck N. del fornitore 711874
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Extracts protein directly from insect cell cultures.

EMD Millipore Novagen™ Insect PopCulture™ Reagent is detergent-based lysis reagent without the need for centrifugation.

  • Recovers both protein released into medium and intracellular protein
  • Increases processing efficiency and target protein yields
  • Amenable for automated expression-level screening
  • Compatible with Ni-NTA His·Bind™ affinity purification method
  • Packaging: Glass Bottle
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage 2°C to -8°C
Quantità 250 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.