Learn More
Micronova NovaSat™ Mop Charging System
Codice prodotto. 30533185 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30533185 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533185 Fornitore Micronova N. del fornitore NSCT16
Spedizione stimata: 22-12-2026
Designed for quick and efficient mop pre-saturation with simultaneous reduction and reclamation
  • With two size options, the system can be used for either room cleaning (16 in., 40 cm width) or hood cleaning (9 in., 26 cm width)
  • The lightweight and versatile charging tray is designed for multiple configurations in small space cleaning
  • Use with the Slim-T Bucket and Modular Cart (NSMC-16) or BucketBinder™ System (NSBB-16) for mobile cleaning
  • Durable, single-piece polypropylene construction
  • Dual-function tray for mop saturation and excess liquid removal
  • Removes and channels excess liquid back into the liquid/mop reservoir
  • Holds up to three liters of disinfectant, can operate with as little as one liter
  • Up to four mops saturated simultaneously in under two minutes
Specifica
Product Type Mop Head Saturation Cart
Capacità (sistema metrico) 3 L
Materiale Polypropylene
Autoclavabile Autoclavable
Colore Black
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Charging System
Da utilizzare con (apparecchiatura) NSMC-16 (Cart)
Altezza (sistema imperiale) con chiusura 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 14 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 20 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 cm
Quantità 1 Ea.
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 16 in.
Larghezza (sistema metrico) 16 in.