Learn More
Novobiocin sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488296 100 mg 100mg
16412136 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0425A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Novobiocin (Albamycin) sodium is a potent and orally active antibiotic. Novobiocin sodium also is a DNA gyrase inhibitor and a heat shock protein 90 (Hsp90) antagonist. Novobiocin sodium has the potential for the research of highly beta-lactam-resistant pneumococcal infections. Novobiocin sodium shows anti-orthopoxvirus activity.
Novobiocin (Albamycin) sodium is a potent and orally active antibiotic. Novobiocin sodium also is a DNA gyrase inhibitor and a heat shock protein 90 (Hsp90) antagonist. Novobiocin sodium has the potential for the research of highly beta-lactam-resistant pneumococcal infections. Novobiocin sodium shows anti-orthopoxvirus activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Novobiocin sodium
Forma fisica Powder
CAS 1476-53-5
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C31H35N2NaO11
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Albamycin sodiumCathomycin sodium
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (78.79 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (47.27 mM)
SMILES CC1=C(OC2=O)C(C(O)=C2NC(C3=CC(C/C=C(C)/C)=C(O[Na])C=C3)=O)=CC=C1O[C@H](OC(C)(C)[C@H](OC)[C@H]4OC(N)=O)[C@@H]4O
Molecular Weight (g/mol) 634.61
Peso formulazione 634.61
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only