Learn More
Fisherbrand™ Tubo in silicone traslucido NOVOsil™
Providing good elasticity and suitable for increased mechanical loads in the laboratory. Fisherbrand™ NOVOsil™ Translucent Silicone Tubing is neutral, non-toxic and delivered free of talcum.
171.00€ - 714.04€
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for pharmaceutical, biotechnology, sterile fluids transfers
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
11788705
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
3 mm
271.52€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11708715
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
4 mm
383.59€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11896293
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
8 mm
171.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11783416
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
10 mm
714.04€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11771983
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
5 mm
352.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Flexible and soft
  • Suitable for hose pumps
  • Resistant to mold, water, radiation and light effects
  • Excellent compatibility with sterile solutions
  • Applications include pharmaceutical and biotechnology
  • Not recommended for concentrated solvents, oils, diluted acids and alkalis
Specifica
Specifica
FDA, BFR and WRAS approved
Silicone
-40°C
250°C
Autoclavable
Ideal for pharmaceutical, biotechnology, sterile fluids transfers
Translucent