Learn More
Novus Biologicals™ A-431 Whole Cell Lysate
Codice prodotto. 18248834 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
Dimensione della confezione:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18248834 0.5 mL 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18248834 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB800PC12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00€
    354.90€ / 0.5mL
    Risparmia 21.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
The A-431 Whole Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Skin
Quantità 0.5 mL
Tampone di conservazione 1X SDS-PAGE Sample Buffer [0.05mM Tris HCl, 2% SDS, 10% Glycerol, 0.1% bromophenol blue, pH 6.8]
Purezza Protein
Test di specificità A431 whole cell extract lysate
Frazione cellulare Whole
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
For Research Use Only