missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ BSA Removal Antibody Purification Kit

Codice prodotto. 18778803 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18778803 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18778803 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore 8200100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    575.40€ / 1mL
    Risparmia 33.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Antibody purification kit

Common commercial BSA removal techniques can involve many laborious steps. The BSA Removal Kit is a simple 1 step, 10 minute method which effectively separates the BSA from the antibody and the BSA Removal Kit can be used on any antibody sub-type or species.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Content And Storage Store at room temperature.
Quantità 1 mL
Product Type BSA Removal Antibody Purification Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.