missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ DGCR8 Knockout MEF Cells

Applications: In vitro assay

Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-25171

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00970kg

Codice prodotto. 15776707

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »


Descrizione

Descrizione

  • Cells are supplied in 1.5mL quantities (about 1 x 106 cells/mL) in freezing media (80% MEF media, 20% FBS, 20% DMSO)
  • Gene ID: 54487
  • Gene symbol: DGCR8

Recommended Storage

Store in gas phase of liquid nitrogen

Servizi

6 Months

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis