missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ HEK293 Cell Lysate

Codice prodotto. 18004314 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18004314 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18004314 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP225048

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Applications: SDS-Page

The HEK293 Cell Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione 1X SDS sample buffer: 60mM Tris-HCl (pH 6.8) 10mM EDTA 2 % SDS 0.03% Bromophenol Blue 10% glycerol 0.3% Beta-mercaptoethanol
Test di specificità This lysate was prepared from a cell culture of HEK 293 (human embryonic kidney cells).
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.