missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human NIPP1 His Protein

Codice prodotto. 18180072 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18180072 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18180072 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP223382

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page

A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-351 of Human NIPP1 The Recombinant Human NIPP1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NIPP1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso NP_054829
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2 M NaCl, 20% glycerol, 2mM DTT
ID gene (immissione) 5511
Peso molecolare 39.5kDa
Nome NIPP1 Protein
Metodo di purificazione SDS-PAGE
Quantità 0.05 mg
Sorgente E. Coli
Immunogeno PPP1R8, 1-351aa, Human, His tag, E.coli MAAAANSGSS LPLFDCPTWA GKPPPGLHLD VVKGDKLIEK LIIDEKKYYL FGRNPDLCDF TIDHQSCSRV HAALVYHKHL KRVFLIDLNS THGTFLGHIR LEPHKPQQIP IDSTVSFGAS TRAYTLREKP QTLPSAVKGD EKMGGEDDEL KGLLGLPEEE TELDNLTEFN TAHNKRISTL TIEEGNLDIQ RPKRKRKNSR VTFSEDDEII NPEDVDPSVG RFRNMVQTAV VPVKKKRVEG PGSLGLEESG SRRMQNFAFS GGLYGGLPPT HSEAGSQPHG IHGTALIGGL PMPYPNLAPD VDLTPVVPSA VNMNPAPNPA VYNPEAVNEP KKKKYAKEAW PGKKPTPSLL IVEHHHHHH
Requisiti di stoccaggio −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Coniugato Unconjugated
Specie Human
Recombinant Recombinant
Research Category Signal Transduction
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.