Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TREM2 His Protein
Codice prodotto. 18756433 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 mg
Dimensione della confezione:
0.05mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18756433 0.05 mg 0.05mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18756433 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP222888
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 19-161 of Human TREM-2 The Recombinant Human TREM-2 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human TREM-2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso NP_061838
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15 M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT
Peso molecolare 20.4kDa
Metodo di purificazione SDS-PAGE
Quantità 0.05 mg
Sorgente E. Coli
Immunogeno TREM2, 19-161aa, Human, His tag, E.coli MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSHMHN TTVFQGVAGQ SLQVSCPYDS MKHWGRRKAW CRQLGEKGPC QRVVSTHNLW LLSFLRRWNG STAITDDTLG GTLTITLRNL QPHDAGLYQC QSLHGSEADT LRKVLVEVLA DPLDHRDAGD LWFPGESESF EDAHVEHSIS R
Requisiti di stoccaggio −20°C or −80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Status giuridico RUO
Coniugato Unconjugated
Specie Human
Recombinant Recombinant
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >85%, by SDS-PAGE