Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blotting |
| Product Type | Nuclear Extraction Kit |
| Content And Storage | 10X Hypotonic Lysis Buffer 10mL, 1X Nuclear Extraction Buffer 10mL, 10% Detergent Solution 10mL, 10X PBS 2 x 50mL, 1 M DTT (for Nuclear Extraction from tissue) 100μL, 100X Protease Inhibitor Cocktail (PIC) 100μL, 100 mM PMSF 10mL. Storage is content dependent. |
| Quantità | 1 Kit |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?