Learn More
Novus Biologicals™ Primate Multi-Organ Tissue MicroArray (Normal)
Codice prodotto. 18161302 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Cross-reattività:
Rhesus Monkey (Adult)
Rhesus Monkey (Female)
Rhesus Monkey (Male)
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cross-reattività unitSize
18161302 Rhesus Monkey (Male) Pezzo
18112274 Rhesus Monkey (Female) Pezzo
18115322 Rhesus Monkey (Adult) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18161302 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP230187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00€
    327.60€ / pezzi 1
    Risparmia 19.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Formalin fixed normal organs tissue of adult monkey
  • Species: Primate
  • Cross reactivity: Rhesus monkey
  • Tissue condition: Normal
  • Perfusion fixation
  • No. of samples: 60
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Warranty
1 Year
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 Slide
Status giuridico RUO
Specie Primate
Tissue Condition Normal
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry-Paraffin
Cross-reattività Rhesus Monkey (Male)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.