missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOX3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Codice prodotto. 15526191
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15526191 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15526191 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA539279

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The NOX family of NAPDH oxidases is comprised of seven transmembrane proteins that oxidize intracellular NAPDH/NADH, causing electron transport across the membrane and the reduction of molecular oxygen to superoxide. NOX3 is expressed predomitly in the inner ear and is involved in the biogenesis of otoconia/otolith. It has been suggested that NOX3 is activated by the Transient Receptor Potential Vanilloid 1 (TRPV1), and this activity causes increased levels of reactive oxygen species in the inner ear, which in turn leads to STAT1-mediated inflammation and hearing loss.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NOX3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene NOX3
N. accesso geni Q9HBY0, Q672J9, Q672K1
Alias gene NAPDH oxidase 3, NOX-3, GP91-3, MOX2, MOX-2
Simboli geni NOX3
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide derived from the internal region of human NOX3
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 224480, 292279, 50508
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.