missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Noxa Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18706953 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.025 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18706953 0.025 mg 25µg
18796523 - 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18706953 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB10056368SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 5 publications

Noxa Polyclonal specifically detects Noxa in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Noxa
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 - 2 ug/mL, Immunohistochemistry 1:50 - 1:250, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:250. Use reported in scientific literature (Inta et al. (2006))
Formulazione PBS with 0.02% Sodium Azide
N. accesso geni Q9JM54
Alias gene adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
Simboli geni PMAIP1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This Noxa antibody was developed by immunizing rabbits with a mixture of synthetic peptides containing amino acids 51-66 and 75-90 of mouse Noxa.
Peso molecolare dell'antigene 11.6 kDa
Metodo di purificazione Protein G purified
Quantità 0.025 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5366
Test di specificità Amino acids 51-66 of mouse Noxa are 100% homologous in mouse and 77% in rat; amino acids 75-90 of mouse Noxa are 100% homologous in mouse, 93% homologous in rat and 76% homologous in human.
Target Species Human, Mouse
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.