missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck NP-40 Alternative, Calbiochem™,

Codice prodotto. 17827628
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Codice prodotto. 17827628

Marca: Merck 492016100ML

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Identificatori chimici

CAS 9016-45-9
Formula molecolare C19H32O3
Molecular Weight (g/mol) 308.46
Numero MDL MFCD00134080
InChI Key BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nonylphenyl Polyethylene Glycol
PubChem CID 24773
IUPAC Name 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCC1=CC=C(OCCOCCO)C=C1

Specifica

Colore Undesignated
Quantità 100 mL
Imballaggio Glass Bottle
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato