Learn More
NPM3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | NPM3 |
---|---|
Concentrazione | 0.29 mg/mL |
Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899373
|
Proteintech
11960-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889373
|
Proteintech
11960-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene is related to the nuclear chaperone phosphoproteins, nucleoplasmin and nucleophosmin. This protein is strongly expressed in diverse cell types where it localizes primarily to the nucleus. Based on its similarity to nucleoplasmin and nucleophosmin, this protein likely functions as a molecular chaperone in the cell nucleus.Specifica
NPM3 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O75607, Q9CPP0 | |
10360, 18150, 502389 | |
NPM3 Fusion Protein Ag2564 | |
Primary | |
-20°C | |
NPM3 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
NPM3, nucleophosmin/nucleoplasmin, 3, Nucleoplasmin 3, PORMIN, TMEM123 | |
Npm3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |