Learn More
NQ301, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472686
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472686 25 mg 25mg
16453248 10 mg 10mg
16429796 50 mg 50mg
16415977 5 mg 5mg
16414516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16472686 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101054
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress NQ301 is an antithrombotic agent; inhibits collagen-challenged rabbit platelet aggregation with an IC50 of 10 mg/mL.
NQ301 is an antithrombotic agent
Specifica
Materiale o nome chimico NQ301
CAS 130089-98-4
Colore Red
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H12ClNO3
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 29 mg/mL (89.03 mM)
SMILES O=C1C(NC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)=C(Cl)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 325.75
Peso formulazione 325.75
Percent Purity 98.12%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only