missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NRBP2 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 4F10H7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | NRBP2 |
---|---|
Clone | 4F10H7 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808805
|
Proteintech
66687-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898795
|
Proteintech
66687-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Nrbp2 may regulate apoptosis of neural progenitor cells during their differentiation.Specifica
NRBP2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DKFZp434P086, NRBP2, pp9320, TRG 16, TRG16 | |
NRBP2 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
4F10H7 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Porcine, Human, Rat | |
Q91V36, Q9NSY0 | |
110260412, 223649, 340371, 680451 | |
NRBP2 Fusion Protein Ag17011 | |
Primary | |
-20°C | |
NRBP2 |