missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NRC-2694, MedChemExpress

Codice prodotto. 16420428
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16420428 5 mg 5mg
16487958 10 mg 10mg
16481889 1 mg 1mg
16430616 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16420428 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19909

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.

NRC-2694 is an epidermal growth factor receptor (EGFR) antagonist with anti-cancer and anti-proliferative properties.

Specifica

Materiale o nome chimico NRC-2694
CAS 936446-61-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H26N4O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (597.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCCN4CCOCC4
Molecular Weight (g/mol) 418.49
Peso formulazione 418.49
Percent Purity 98.4%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.