Descrizione
NRG4 Polyclonal specifically detects NRG4 in Human samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifica
Specifica
| Antigene | NRG4 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 |
| Formulazione | 0.2μm filtered solution in PBS without Preservative |
| Alias gene | DKFZp779N0541, DKFZp779N1944, heregulin 4, HRG4pro-NRG4, neuregulin 4, pro-neuregulin-4, membrane-bound isoform, Pro-NRG4 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Purified, recombinant Human NRG4 (Q8WWG1; Pro2-Phe62) |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Vedi altri risultati |