Learn More
R&D Systems™ NS 8593 Hydrochloride
Codice prodotto. 18753088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18753088 50 mg 50mg
18750939 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18753088 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4597/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective negative modulator of KCa2 (SK) channels; inhibits SK currents
NS 8593 hydrochloride is a selective KCa2 (SK) channel negative modulator; inhibits SK channel currents (Kd values are 0.42, 0.6 and 0.73 μM for SK1, SK2 and SK3 respectively at 0.5 μM Ca2+). Exhibits selectivity for SK channels over KCa1.1 (BK), KCa3.1 (IK), Kv, Nav and Cav channels. Inhibits afterhyperpolarization in hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico NS 8593 hydrochloride
CAS 875755-24-1
Sinonimo N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride
Quantità 50 mg
Solubilità Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C17H17N3·HCl
Peso formulazione 299.8
Forma fisica Solid
Product Type Bioactive Small Molecule
Purezza >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use