Learn More
NS11394, MedChemExpress
Beschreibung
NS11394 is an orally active and unique subtype-selective GABAA positive allosteric receptor (PAM), with a Ki of ∼0.5 nM. NS11394 shows a selectivity profile in the order of GABAA-5 > α3 > α2 > α1-containing receptors. NS11394 has anxiolytic and anti-inflammatory properties.
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | NS11394 |
| CAS | 951650-22-9 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C23H19N3O |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (282.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC(N3C4=CC=C(C(C)(O)C)C=C4N=C3)=C2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 353.42 |
| Peso formulazione | 353.42 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?