missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NS5B, Mouse anti-Hepatitis C virus (HCV), Clone: 5B-12B7, Abnova™

Codice prodotto. 16073996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16073996 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16073996 Fornitore Abnova N. del fornitore MAB16081.100ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Specifica

Antigene NS5B
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 5B-12B7
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In PBS (0.02% sodium azide).
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein corresponding to HCV NS5B RNA-dependent RNA polymerase.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Test di specificità Recognizes HCV NS5B from HCV genotype 1 (epitope mapped to amino acid 139-392 of NS5B). Does not react with genotype 2.
Target Species Hepatitis C virus
Content And Storage For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.