missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NSC 663284, MedChemExpress

Codice prodotto. 16495497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495497 5 mg 5mg
16494216 100 mg -
16492516 25 mg 25mg
16489456 50 mg 50mg
16482758 10 mg 10mg
16449995 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16495497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100034
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress NSC 663284 (DA-3003-1) is a potent, cell-permeable, and irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor, has an IC50 for Cdc25B2 of 0.21 μM. NSC 663284 exhibits mixed competitive kinetics against Cdc25A, Cdc25B(2), and Cdc25C with Ki values of 29, 95, and 89 nM, respectively. NSC 663284 inhibits NSD2 (IC50 of 170 nM) through a direct interaction with the catalytic SET domain (Kd of 370 nM).

NSC 663284 (DA-3003-1) is a potent, cell-permeable, and irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor, has an IC50 for Cdc25B2 of 0.21 μM. NSC 663284 exhibits mixed competitive kinetics against Cdc25A, Cdc25B(2), and Cdc25C with Ki values of 29, 95, and 89 nM, respectively. NSC 663284 inhibits NSD2 (IC50 of 170 nM) through a direct interaction with the catalytic SET domain (Kd of 370 nM).

Specifica

Materiale o nome chimico NSC 663284
Forma fisica Solid
CAS 383907-43-5
Colore Red
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H16ClN3O3
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo DA-3003-1
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (466.19 mM)
SMILES O=C(C(Cl)=C1NCCN2CCOCC2)C3=C(N=CC=C3)C1=O
Molecular Weight (g/mol) 321.76
Peso formulazione 321.76
Percent Purity 99.87%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.