Learn More
NSC 85390, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2 |
| Peso formulazione | 254.1186 |