Learn More
NSC16168, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479676
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479676 50 mg 50mg
16454416 100 mg 100mg
16445857 5 mg 5mg
16413128 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16479676 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100690
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Specifications
Materiale o nome chimico NSC16168
CAS 6837-93-0
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15NO9S3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 473.5
Peso formulazione 473.5
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Show More Show Less
Research purposes only