Learn More
NSC5844, MedChemExpress
Codice prodotto. 16485497
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16485497 5 mg 5mg
16472758 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16485497 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100033
MedChemExpress NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
Specifica
Materiale o nome chimico NSC5844
Forma fisica Solid
CAS 140926-75-6
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H16Cl2N4
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo RE-640
Informazioni di solubilità DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C2C(NCCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C34)=CC=NC2=C1
Molecular Weight (g/mol) 383.27
Peso formulazione 383.27
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only