missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nse2 Antibody (OTI6A6), DyLight 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18487854 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18487854 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18487854 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP273070DL594

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Nse2 Monoclonal antibody specifically detects Nse2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Nse2
Applicazioni Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone OTI6A6
Coniugato DyLight 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene C8orf36, E3 SUMO-protein ligase NSE2, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ32440, hMMS21, methyl methanesulfonate sensitivity gene 21, MMS21 homolog, MMS21chromosome 8 open reading frame 36, Non-SMC element 2 homolog, non-SMC element 2 homolog (MMS21, S. cerevisiae), non-SMC element 2, MMS21 homolog (S. cerevisiae), Non-structural maintenance of chromosomes element 2 homolog, NSE2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Full length recombinant protein of human Nse2 (NP_775956) produced in E.coli.
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 286053
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.