Learn More
Wika NSF Filled Pressure Gauge
Codice prodotto. 15367954 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Gamma di pressione:
0 to 160 psi
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Gamma di pressione Dimensione della confezione
15367954 0 to 160 psi Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15367954 Fornitore Wika N. del fornitore 6804931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.40€
    46.30€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 12-01-2027
The NSF Filled Pressure Gauge is manufactured with lead free components as defined in the SDWA.
  • Made in the USA.
  • Special lead-free, Silver-solder for all wetted parts.
  • These NSF certified gauges are manufactured in accordance with NSF/ANSI 61, for lead-free content.
  • Come in a wide range of models, sizes and configurations.
  • The guages have special dials with NSF logo on the dial to indicate compliance.
  • These NSF gauges are available in custom versions and configurations.
  • Custom versions of the gauge are available.
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compliance
Dimensioni quadrante (sistema imperiale) 2.5 in.
Dimensioni quadrante (sistema metrico) 64 mm
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) -4°C to 140°F
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -20°C to 60°C
Dimensioni raccordo (sistema imperiale) 0.25 in. NPT(M), Lower
Dimensioni sistema di montaggio (sistema metrico) 6.35 mm NPT(M), Lower
Temperatura (sistema imperiale) max 140°F
Temperature (English) Min -4°C
Temperatura (sistema metrico) max 60°C
Parti a bagno Copper Alloy
Accuracy ±3-2-3% of Span (ASME Grade B)
Tipo di display Analog
Gamma di pressione 0 to 160 psi
Product Type NSF Filled Pressure Gauge