Learn More
NSMCE1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18604192 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18604192 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18604192 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298533F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NSMCE1 Polyclonal antibody specifically detects NSMCE1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NSMCE1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Alias gene Non-SMC element 1 homolog, non-SMC element 1 homolog (S. cerevisiae), non-structural maintenance of chromosomes element 1 homolog, NSE1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NSMCE1 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 197370
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus