missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NT5E Monoclonal Antibody (OTI1G2), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17520954
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17520954 30 μL 30µL
17500954 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17520954 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA809085S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

NT5E Monoclonal antibody specifically detects NT5E in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Specifica

Antigene NT5E
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI1G2
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene AFP
N. accesso geni P02771
Alias gene 2210401F01Rik; 5 nucleotidase, ecto; 5' nucleotidase, ecto; 5'-NT; 5'-nucleotidase; 5'-nucleotidase ecto; 5'-nucleotidase, ecto (CD73); AI447961; CALJA; CD73; E5NT; ecto-5'-nucleotidase; eN; eNT; NT; Nt5; Nt5e; NTE; Purine 5-Prime-Nucleotidase
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 19-397 of human AFP produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 174
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.