missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NTF2 Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18655432 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18655432 100 μg 100µL
18642345 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18655432 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297272100ul

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

NTF2 Polyclonal antibody specifically detects NTF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene NTF2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene NTF-2, NTF2PP15Placental protein 15, nuclear transport factor 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NTF2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10204
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.