missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ NTRK3 (Texas Red/FITC) Split FISH Probe

Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.

1475.00€ - 2430.00€

Specifica

Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Descrizione Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Formato Tube
Label or Dye FITC, Texas Red
Da utilizzare con (applicazione) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16073465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FS0038.200UL
200 μL
2430.00€
200µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16063465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
FS0038.100UL
100 μL
1475.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.

Advantages

  • Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
  • Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
  • Identify gene amplification, loss, and translocation
  • High signal to noise ratio
  • Low cross reactivity

Specifica

Specifica

Store at 4°C in the dark.
Tube
Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
15q25/15q25
NTRK3 Split FISH Probe
Human
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
FITC, Texas Red
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL
Approx. 420kb/720kb
Genomic DNA
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications