Learn More
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases and DNA Removal Spray
Codice prodotto. 30214852 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
450 mL
1800 mL
Dimensione della confezione:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30214852 1800 mL 1.80L
30214849 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30214852 Fornitore MP BIOMEDICALS N. del fornitore 112462451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.00€
    969.15€ / 1.8L
    Risparmia 50.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Non-toxic spray designed to remove nucleases, DNA, and RNA.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray is a ready-to-use solution for fast and cost-effective removal of RNase, DNAase, RNA and DNA.
This non-toxic spray-type solution can effectively remove nucleases, RNA and DNA from the surface of:
  • laboratory consumables
  • instruments
  • other utensils
creating a clean environment for RNA or DNA-related experiments.
It is strongly recommended to regularly clean your:
  • pipettors
  • bench surfaces
  • instrument exterior
Application Notes:
Nuc-Off Nucleases and Nucleic Acid Removal Spray is intended for effective and safe elimination of Nucleases, DNA, and RNA that may cause false positive or false negative experimental results.
Usage Statement:
Research Use Only (RUO)
Specifica
Product Type Removal Agent
Volume (sistema metrico) 1800 mL
Identificativo prodotto
  • Nuc-Off spray per la rimozione di nucleasi e acidi nucleici
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .