Learn More
MP BIOMEDICALS Nuc-Off Nucleases Removal Spray
Codice prodotto. 30214851 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
450 mL
1800 mL
Dimensione della confezione:
1.80L
450mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
30214851 450 mL 450mL
30214850 1800 mL 1.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30214851 Fornitore MP BIOMEDICALS N. del fornitore 112460450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    219.45€ / 450mL
    Risparmia 11.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Non-toxic spray designed to remove nucleases.
MP Biomedicals Nuc-Off Nucleases Removal Spray is a ready-to-use solution for fast and cost-effective removal of RNase and DNase.
This non-toxic and non-corrosive spray-type solution can effectively remove nucleases from the surface of:
  • laboratory consumables
  • instruments
  • other utensils
  • creating a clean environment for RNA or DNA-related experiments.\
It is strongly recommended to regularly clean your:
  • pipettors
  • bench surfaces
  • instrument exterior
Application Notes:
Nuc-Off Nucleases Removal Spray is intended for effective and safe elimination of Nucleases that may cause false positive or false negative experimental results.
Usage Statement:
Research Use Only (RUO)
Specifica
Product Type Removal Agent
Volume (sistema metrico) 450 mL
Identificativo prodotto
  • Spray Nuc-Off per la rimozione delle nucleasi
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Diethyl benzene