Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nuclear Fast Red, 94%, pure
Codice prodotto. 10144351 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10144351
Marca: Thermo Scientific Chemicals 211980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6409-77-4 | C14H11NNaO7S | 360.292 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6409-77-4
Formula molecolare C14H11NNaO7S
Molecular Weight (g/mol) 360.292
Numero MDL MFCD00078493
InChI Key KDEATZKCHKVXGA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Calcium Red, C.I. 60760
PubChem CID 131675027
IUPAC Name 4-amino-1,3-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C(=C3N)O)S(=O)(=O)O)O.[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Nuclear Fast Red
Punto di fusione >300.0°C
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 94%
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (25°C).
Peso formulazione 357.26
Percent Purity 94%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nuclear Fast Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.