Learn More
Bel-Art™ Rack per provette per campioni in risonanza magnetica nucleare SP Scienceware™
Codice prodotto. 15379997
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
Provette (diametro esterno di 5 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15379997 Provette (diametro esterno di 5 mm) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15379997 Fornitore Bel-Art™ N. del fornitore F188540005
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per l'organizzazione e la protezione di provette per risonanza magnetica nucleare a pareti sottili.
  • Rack in polipropilene robusti e stabili
  • Pozzetti emisferici nel ripiano per provette inferiore
  • Maniglie sulle piastre terminali per facilitare il trasporto
  • I rack si impilano in modo sicuro per risparmiare spazio sul banco
  • Per un massimo di 72 provette in 6 file da 12
  • Chimicamente resistente e autoclavabile
Specifica
Autoclavabile
Capacità Provette (diametro esterno di 5 mm)
Materiale Polipropilene
Forma Pozzetti semisferici
Da utilizzare con (apparecchiatura) Provette per risonanza magnetica nucleare a parete sottile
Dimensioni (L x P x A) 21 x 11 x 22 cm
Include Impugnature piastre terminali
Matrice Matrice da 6 x 12