Learn More
Thermo Scientific™ Nucleic Acid Detection Blocking Buffer
Codice prodotto. 11820104 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11820104 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11820104 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 89880A
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component.
Nucleic Acid Detection Blocking Buffer is intended for use with the Thermo Scientific™ Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit, of which it is also a component. Non-specific binding of probe to membrane can be minimized by incubating the membrane in Blocking Buffer for 15 minutes.
Related Products
  • Chemiluminescent Nucleic Acid Detection Module Kit (Cat. No. 89880)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at 4°C.
Tampone Blocking Buffer
Product Type Nucleic Acid Detection Blocking Buffer
Quantità 500 mL