Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Codice prodotto. 12949864
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
2
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
2 reazioni
50 preparazioni
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
12949864 2 2 reazioni
11982482 10 10 reazioni
12738422 50 50 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12949864 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740424.2
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
2nd generation of anion exchanger for time saving endotoxin-free plasmid DNA. Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Maxi prep in 50 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 1000μg (Maxi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
  • High-speed Version
Specifica
N. di reazioni 2
Product Type NucleoBond Xtra Maxi EF,2 preps
Volume del campione <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoBond Xtra Maxi EF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi