Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi EF, Maxi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Beschreibung
Features
- Endotoxin-free
- Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
- Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
- Optimized column design – Maxi prep in 50 min.
- Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
- Improved silica material – typical yields of 1000μg (Maxi)
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
- High-speed Version
Spezifikation
Spezifikation
| N. di reazioni | 2 |
| Product Type | NucleoBond Xtra Maxi EF,2 preps |
| Volume del campione | <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- NucleoBond Xtra Maxi EF
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol (diluted < 20 %)/Sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate, sodi
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?