Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
100
Dimensione della confezione:
0.10kg
100 preparazioni
50 preparazioni
Descrizione
Features
- Optimized column design—Silica resin packed between filters, with prep in just 75 minutes
- Column filter included—High filter flow rates, parallel lysate clearing, and loading onto the column
- Improved silica material—Typical yields of 1,000μg and can be used over a wide pH range
- Proven anion-exchange technology—Transfection-grade plasmid DNA
- Kits contain: NucleoBond™ Xtra Maxi columns and filter, RNase A, buffers (RES, LYS, NEU, EQU, WASH, ELU) and plastic washers
Applications
- High-copy plasmids from E. coli
- Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Specifica
| Tampone | Yes |
| Formato | Maxi Gravity-flow Column |
| Isolation Technology | Anion Exchange Chromatography Technology |
| N. di reazioni | 50 |
| RNasi | Yes |
| Volume del campione | <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy) |
| Size | <300 kbp |
| Durata del test | 75 min./prep |
| Resa | 1000μg |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <