Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Maxi Plus kit for transfection-grade plasmid DNA
Codice prodotto. 12758412
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
Dimensione della confezione:
10 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
12758412 10 10 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12758412 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740416.10
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Maxi Plus Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast. The Plus kit contains NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation.
Features
  • Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Maxi prep in 35 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 1000μg (Maxi)
  • NucleoBond™ Xtra EF kits contain NucleoBond™ Finalizers to speed up DNA precipitation
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Tampone Yes
Formato Maxi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
N. di reazioni 10
RNasi Yes
Volume del campione <600 mL (high copy), <1200 mL (low copy)
Size <300 kbp
Resa 1000μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <