Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi EF, Midi kit for endotoxin-free plasmid DNA
Codice prodotto. 12773550
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
10
50
Dimensione della confezione:
10 reazioni
50 reazioni
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni unitSize
12773550 10 10 reazioni
12798412 50 50 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12773550 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740420.10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    169.05€ / 10 reazioni
    Risparmia 28.95€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Purify endotoxin-free plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi EF Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Features
  • Endotoxin-free
  • Plasmid DNA with less than 0.05 EU/μg for transfection of highly sensitive cells
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 45 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Tampone Yes
Formato Midi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
N. di reazioni 10
RNasi Yes
Volume del campione <200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Size <300 kbp
Resa 400μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoBond Xtra Midi EF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/ethanol(diluted < 20 %)/sodium hydroxide solution(diluted < 2 %),dodecyl sulfate,sodium s