Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoBond™ Xtra Midi
Codice prodotto. 11932492
Cambia vista
Click to view available options
N. di reazioni:
2
10
50
100
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 preparazioni
2 reazioni
50 preparazioni
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di reazioni Dimensione della confezione
11932492 10 10 reazioni
11975442 2 2 reazioni
12798402 50 50 preparazioni
12752653 100 100 preparazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11932492 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740410.10
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Purify transfection-grade plasmid DNA with high yield. The NucleoBond™ Xtra Midi Kit represents the new generation of anion exchanger allowing high yield, ultra-fast.
Features
  • Proven anion-exchange technology – transfection-grade plasmid DNA
  • Patented endotoxin removal by additional washing step – no extra ice incubation necessary
  • Optimized column design – Midi prep in 30 min.
  • Column filter included – high filter flow-rates, parallel lysate clearing and loading onto the column
  • Improved silica material – typical yields of 400μg (Midi)
Applications
  • High-copy plasmids from E. coli
  • Low-copy plasmids from E. coli (increased buffer volumes required)
Specifica
Formato Midi Gravity-flow Column
Isolation Technology Anion Exchange Chromatography Technology
N. di reazioni 10
Product Type Midi prep
Volume del campione <200 mL (high copy), <400 mL (low copy)
Resa 400μg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • NucleoBond Xtra Midi
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-propanol/sodium hydroxide solution (diluted < 2 %),dodecylsulfate, sodium salt/ethanol (diluted <