missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nucleocapsid protein Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AS46, AcroBiosystems

Mouse Monoclonal Antibody

dietro preventivo

Specifica

Antigene Nucleocapsid protein
Clone AS46
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Human (HEK293)
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17106581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
NUN-S46A1-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
17116581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
ACROBiosystems
NUN-S46A1-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

Nucleocapsid protein Monoclonal antibody specifically detects Nucleocapsid protein in SARS-CoV-2 samples.
Specifica

Specifica

Nucleocapsid protein
Monoclonal
Human (HEK293)
SARS-CoV-2
Primary
AS46
Unconjugated
RUO
IgG1
-20°C
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications