Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 Analytical HPLC EC Column
Codice prodotto. 12728712 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
4 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
12728712 50 mm 4.6 mm Pezzo
12488307 250 mm 4 mm Pezzo
12713590 150 mm 4.6 mm Pezzo
12498307 250 mm 4.6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12728712 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 760023.46
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Column Format: Analytical Column; Pore Size: 110 Å; Column Phase: Normal Phase
Specifica
Chimica della colonna Silica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Pressione max 8700 psi (600 bar)
Impurità del metallo <10 ppm
Compatibilità fase mobile n-heptane
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 110 Å
Quantità 1 Ea.
Solventi n-heptane
Surface Area 340 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L3
Fase stazionaria Silica
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna Normal Phase
Con tappo No
Fase Normal Phase
Product Type Analytical EC Column