Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C18
Marca:  Macherey-Nagel™ 760035.46
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12707800
Quantità Prezzo
1 272.00€ / Pezzo
6 250.76€ / Pezzo
Spedizione stimata
02-03-2021
Specifica
Reversed Phase
Silica
Reversed Phase
Silica
Monomeric octadecyl
HPLC
8700 psi (600 bar)
5 μm
110 Å
Acetonitrile/water
60°C
HPLC
Yes
17.50%
Analytical HPLC EC Column
Analytical Column
4.6 mm
75 mm
Acetonitrile/water
1 to 9
1 Ea.
340 m²/g
L1
C18